Documentos Principais
648159
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5, solution
10 wt. % in methanol
Sinônimo(s):
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5.0 solution
About This Item
Fórmula linear:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
Peso molecular:
28917.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
amino surface groups
Formulário
solution
peso molecular
generation 5
Características
core type cystamine core
concentração
10 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
128
p.e.
64.7 °C
densidade
0.860 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
unit weight includes solvent
Informações legais
For research use only
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)