Documentos Principais
639885
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
97%
Sinônimo(s):
6-Bromo-2-tetralone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
225.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
grupo funcional
bromo
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
chave InChI
BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)