About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17N
Número CAS:
Peso molecular:
163.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
235-236 °C (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8,12H2,1-3H3
chave InChI
MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Francesc Yraola et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(21), 6197-6208 (2006-10-13)
Structure activity relationships for semicarbazide-sensitive amine oxidase/vascular adhesion protein-1 (SSAO/VAP-1) were studied using a library of arylalkylamine substrates, with the aim of contributing to the discovery of more efficient SSAO substrates. Experimental data were contrasted with computational docking studies, thereby
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
631280-25G | 4061832101361 |
631280-5G | 4061832101378 |