Key Documents
D58600
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzylamine
95%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
176.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
densidade
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
chave InChI
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Mesitylene 98%
Sigma-Aldrich
M7200
Mesitylene