Documentos Principais
D58406
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
176.04
Beilstein:
775667
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
p.e.
83-84 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
chave InChI
SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
William C Jolin et al.
Environmental science & technology, 50(15), 8196-8204 (2016-07-06)
Column chromatography was evaluated as a method to obtain organic cation sorption isotherms for environmental solids while using the peak skewness to identify the linear range of the sorption isotherm. Custom packed HPLC columns and standard batch sorption techniques were