Documentos Principais
631086
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
(H3CO)2C6H3CH2NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5410 (lit.)
p.e.
103-106 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-11-7-8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
chave InChI
XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)