Documentos Principais
631140
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylbenzylamine
97%
Sinônimo(s):
(4-Bromobenzyl)methylamine
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5650 (lit.)
p.e.
218-219 °C (lit.)
densidade
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
chave InChI
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)