About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.6070 (lit.)
p.e.
107-109 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
chave InChI
SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Bromo-N-methylaniline can be synthesized via the reduction of 2-bromoformylanilide.
Aplicação
2-Bromo-N-methylaniline can be used to synthesize benzimidazole derivatives, via one pot N-arylation of amides/cyclic amides in the presence of copper iodide nanoparticles. It can also be used in the synthesis of alkyltelluro-substituted aromatic amines, which can show radical trapping ability.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
"Nanoparticle mediated organic synthesis (NAMO-synthesis): CuI-NP catalyzed ligand free amidation of aryl halides"
Kumar A and Bishnoi KA
Royal Society of Chemistry Advances, 4(78), 41631-41635 (2014)
Poon F-J, et al.
Chemistry?A European Journal, 22(36), 12891-12903 (2016)
"Syntheses of 2-Unsubstituted 1H-1, 3-Benzazaphospholes from N-Formyl-2-bromoanilides"
Ghalib M, et al.
Heteroatom Chem., 4(78), 452-459 (2013)