Documentos Principais
61243
Sigma-Aldrich
Copper(II) tartrate hydrate
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Sinônimo(s):
Cupric tartrate hydrate, Tartaric acid cupric salt
About This Item
Fórmula linear:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Formulário
solid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
Impurezas
5-15% water
pf
~275 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
chave InChI
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)