Documentos Principais
608904
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO15NH(CH3)
Número CAS:
Peso molecular:
74.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
204-206 °C (lit.)
pf
26-28 °C (lit.)
densidade
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[15NH]C(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i4+1
chave InChI
OHLUUHNLEMFGTQ-AZXPZELESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)