Documentos Principais
491888
Sigma-Aldrich
Benzoic-1-13C acid
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzoic-1-13C acid-(phenyl-1-13C)
About This Item
Fórmula linear:
13CC5H5CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)