633259
N-Acetoxy-d3-succinimide
98 atom % D
Sinônimo(s):
Acetic-d3 acid, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl ester
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
133 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3/i1D3
chave InChI
SIFCHNIAAPMMKG-FIBGUPNXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)