Key Documents
615609
Sigma-Aldrich
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-2,2-d2 acid
97 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D7H2NO2
Peso molecular:
182.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
165-169 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D
chave InChI
SEOVTRFCIGRIMH-PYNXLSDISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Teresa Zelante et al.
Cell reports, 34(4), 108673-108673 (2021-01-28)
Indoleamine 2,3-dioxygenases (IDOs) degrade l-tryptophan to kynurenines and drive the de novo synthesis of nicotinamide adenine dinucleotide. Unsurprisingly, various invertebrates, vertebrates, and even fungi produce IDO. In mammals, IDO1 also serves as a homeostatic regulator, modulating immune response to infection