Documentos Principais
586110
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-4-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzoic acid-(phenyl-4-13C)
About This Item
Fórmula linear:
13CC5H5CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)