448206
p-Cresol-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
4-Methylphenol-d8
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
202 °C (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
chave InChI
IWDCLRJOBJJRNH-IWRLGKISSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?