Key Documents
487708
Sigma-Aldrich
p-Cresol-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
4-Methyl-13C-phenol
About This Item
Fórmula linear:
13CH3C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
cor
colorless to light yellow, liquid phase
white to off-white, solid phase
pb
202 °C (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1+1
chave InChI
IWDCLRJOBJJRNH-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)