Documentos Principais
614351
Sigma-Aldrich
p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD
97 atom % D
Sinônimo(s):
4-Methylphenol-2,3,5,6-d4,OD
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6D4OD
Peso molecular:
113.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
202 °C (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D/hD
chave InChI
IWDCLRJOBJJRNH-MDXQMYCFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)