Documentos Principais
719617
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-phenylthiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
240.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
55-59 °C
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Brc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6BrNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)