Documentos Principais
720267
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl213C6H4O
Número CAS:
Peso molecular:
168.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
crystals
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
42-43 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
HFZWRUODUSTPEG-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)