Documentos Principais
606073
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2C13CH=13CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
118.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
299-300 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\[13CH]=[13CH]\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-GXMZHNCCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.