Key Documents
606170
Sigma-Aldrich
Vanillin-(methoxy-d3)
99 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Vanillin-d3, 4-Hydroxy-3-methoxy-d3 benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D3H5O3
Número CAS:
Peso molecular:
155.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1D3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marc Behr et al.
BMC plant biology, 18(1), 1-1 (2018-01-03)
Lignin and lignans are both derived from the monolignol pathway. Despite the similarity of their building blocks, they fulfil different functions in planta. Lignin strengthens the tissues of the plant, while lignans are involved in plant defence and growth regulation.