Documentos Principais
614017
Sigma-Aldrich
Vanillin-5-d1
≥90 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-5-d1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8DH7O3
Peso molecular:
153.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥90 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
p.e.
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i3D
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-WFVSFCRTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
307.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
153.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)