Key Documents
604348
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-furan
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains BHT as stabilizer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC4H6O
Número CAS:
Peso molecular:
83.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
contém
BHT as stabilizer
pb
63-66 °C
densidade
0.921 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]c1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1+1
chave InChI
VQKFNUFAXTZWDK-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)