Key Documents
655953
Sigma-Aldrich
Triphosgene-13C3
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
bis(trichloromethyl-13C) ester Carbonic-13C acid
About This Item
Fórmula linear:
Cl313CO13COO13CCl3
Número CAS:
Peso molecular:
299.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pb
203-206 °C (lit.)
pf
79-83 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C](Cl)(Cl)O[13C](=O)O[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
UCPYLLCMEDAXFR-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)