About This Item
Fórmula linear:
13C6H5Br
Número CAS:
Peso molecular:
162.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
156 °C (lit.)
pf
−31 °C (lit.)
densidade
1.547 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
QARVLSVVCXYDNA-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
488232-500MG | 4061837658358 |