589454
Phosgene-13C solution
1.0 M in toluene, 99 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
concentração
1.0 M in toluene
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
chave InChI
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?