Documentos Principais
658618
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide-13C2, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Zn(13C15N)2
Peso molecular:
121.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[15N]#[13C][Zn][13C]#[15N]
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;/i2*1+1,2+1;
chave InChI
VJHHEOJUJAQMPF-GVEGDPDFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)