Key Documents
600040
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Propyl bromide-13C3
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH213CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
125.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
71 °C (lit.)
pf
-110 °C (lit.)
densidade
1.386 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup