Key Documents
588342
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d1
98 atom % D
Sinônimo(s):
Methyl bromide-d1
About This Item
Fórmula linear:
DCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
pb
4 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D
chave InChI
GZUXJHMPEANEGY-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)