Documentos Principais
591637
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Fórmula linear:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
temperatura de transição
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)