591327
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)
forma
solid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
temperatura de transição
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
Categorias relacionadas
Aplicação
Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)