Documentos Principais
587931
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CC5H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
113.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
132 °C (lit.)
pf
-45 °C (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)