Documentos Principais
752169
Sigma-Aldrich
tert-Butyl diazoacetate solution
15% in toluene
Sinônimo(s):
2-Diazoacetic acid tert-butyl ester solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N2O2
Peso molecular:
142.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
15% in toluene
índice de refração
n20/D 1.490
densidade
0.875 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
chave InChI
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
37.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)