Documentos Principais
616958
Sigma-Aldrich
Enalaprilat-(phenyl-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D5H19N2O5
Peso molecular:
353.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
peso molecular
353.34 by atom % calculation
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D
chave InChI
LZFZMUMEGBBDTC-HJJZLVALSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)