Documentos Principais
249696
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-thiazoleacetic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
158.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
130 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(CC(O)=O)cs1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
chave InChI
DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Amino-4-thiazoleacetic acid has been used in:
  • preparation of poly(2-amino-4-thiazoleacetic acid)/multiwalled carbon nanotubes modified glassy carbon electrodes, for the voltammetric determination of copper ions
  • electrochemical synthesis of novel thiozole-based copolymer with 2-aminothiazole
  • preparation of aquabis(2-amino-1,3-thiazole-4-acetato-κ2O,N3)nickel (II)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Electrochemical synthesis and characterization of a novel thiazole-based copolymer and its application in biosensor.
Xue Y, et al.
Electrochimica Acta, 59, 256-263 (2012)
Qiu-Fen He et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 6), m666-m666 (2009-01-01)
In the crystal structure of the title compound, [Ni(C(5)H(5)N(2)O(2)S)(2)(H(2)O)], the Ni(II) cation is located on a twofold rotation axis and chelated by two 2-amino-1,3-thia-zole-4-acetate (ata) anions in the basal coordination plane; a water mol-ecule located on the same twofold rotation
Poly (2-amino-4-thiazoleacetic acid)/multiwalled carbon nanotubes modified glassy carbon electrodes for the electrochemical detection of copper (II).
Zhao H, et al.
Electrochimica Acta, 55(7), 256-263 (2010)