Key Documents
587958
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CC5H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
113.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
132 °C (lit.)
pf
-45 °C (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup