Documentos Principais
586676
Sigma-Aldrich
D-Alanine-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
90.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
atividade óptica
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
pf
291 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GUVXASRRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)