Key Documents
579122
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Fórmula linear:
F3CC6H10CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
196.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
71-75 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCC(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
chave InChI
LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)