Documentos Principais
684678
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
122.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pb
70 °C/7 mmHg
pf
60-65 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CC1(F)F
InChI
1S/C4H4F2O2/c5-4(6)1-2(4)3(7)8/h2H,1H2,(H,7,8)
chave InChI
KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)