578800
C18O2/Nitrogen(RG)/Xe(RG)/He(RG) Gas Mixture
ratio (19:19:5:57), 95 atom % 18O
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
Produtos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulário
gas
composição
ratio (19:19:5:57)
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?