615056
Vinyl chloride-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
Chloroethylene-d3
About This Item
Fórmula linear:
D2C=CDCl
Número CAS:
Peso molecular:
65.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
p.e.
-13.4 °C (lit.)
pf
-153.8 °C (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])Cl
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
chave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-FUDHJZNOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?