Key Documents
791296
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3CH6O2
Peso molecular:
89.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
contém
hydroquinone as stabilizer
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]=[13CH][13C](OC)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1,4+1
chave InChI
BAPJBEWLBFYGME-QZJDPFNNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)