Documentos Principais
492493
Sigma-Aldrich
DL-Pipecolinic acid-(carboxy-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-Piperidinecarboxylic acid-(carboxy-13C)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
130.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
282 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/i6+1
chave InChI
HXEACLLIILLPRG-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)