606901
Salicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid-α-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
158-161 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)