Key Documents
691976
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 chloride
stabilized with hydroquinone, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Chloroethylene-13C2
About This Item
Fórmula linear:
13CH2=13CHCl
Número CAS:
Peso molecular:
64.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
gas
pb
-13.4 °C (lit.)
pf
-153.8 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
chave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-77.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-61.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)