Documentos Principais
590959
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 Bromide
gas, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Bromoethylene-13C2
About This Item
Fórmula linear:
H213C13CHBr
Número CAS:
Peso molecular:
108.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
gas
p.e.
16 °C/750 mmHg (lit.)
pf
-139 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
chave InChI
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)