Documentos Principais
493503
Sigma-Aldrich
Vinyl-d3 bromide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
D2C=CDBr
Número CAS:
Peso molecular:
109.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
3.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1551 mmHg ( 37.8 °C)
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
temperatura de autoignição
986 °F
contém
hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
16 °C/750 mmHg (lit.)
pf
-139 °C (lit.)
densidade
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])Br
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
chave InChI
INLLPKCGLOXCIV-FUDHJZNOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)