Documentos Principais
493481
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 acetate
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains ~0.1% hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
Ethenol-13C2 acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO213CH=13CH2
Número CAS:
Peso molecular:
88.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
~0.1% hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
p.e.
72-73 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1
chave InChI
XTXRWKRVRITETP-ZKDXJZICSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
17.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-8.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
493481-1G4061838053442