Documentos Principais
607223
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide-18O2
99 atom % 13C, 97 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
13C18O2
Número CAS:
Peso molecular:
49.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % 18O
Formulário
gas
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[18O]=[13C]=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+2,3+2
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-UKEFCNGDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)