Documentos Principais
576611
Sigma-Aldrich
3He(SG)/20Ne/22Ne Gas Mixture
ratio (18:1:1), 99.95 atom % 20Ne, 99.9 atom % 22Ne
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
99.95 atom % 20Ne
99.9 atom % 22Ne
Formulário
gas
composição
ratio (18:1:1)
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)